Documenti fondamentali
ENAH03A1B41E
Enamine
tert-butyl 3-iodo-2-methyl-4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.2
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-iodo-2-methyl-6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-5(4H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H18IN3O2/c1-8-10(13)9-7-15(5-6-16(9)14-8)11(17)18-12(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
InChI
YJVHPCIZIYHKDB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781181
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781181
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)