Documenti fondamentali
ENAH03A1A245
Enamine
2,2-difluoro-2-(4-hydroxyoxan-4-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.15
Numero MDL:
Iupac Name
difluoro(4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H10F2O4/c8-7(9,5(10)11)6(12)1-3-13-4-2-6/h12H,1-4H2,(H,10,11)
InChI
BQVRHLNGMNBUGZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-706065
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-706065
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)