Documenti fondamentali
ENAH03A1A124
Enamine
4-cyanopyridine-2-sulfonyl fluoride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.17
Numero MDL:
Iupac Name
4-cyanopyridine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H3FN2O2S/c7-12(10,11)6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
InChI
IWRFBPXIFMOLON-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734952
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734952
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)