Key Documents
ENAH03A103C8
Enamine
3-(dimethylphosphoryl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.16
Numero MDL:
Punto di fusione
200-201
Iupac Name
3-(dimethylphosphoryl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H11O3P/c1-13(2,12)8-5-3-4-7(6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
InChI
OVFGCNZVBFMNAT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1143522
Melting Point
200-201
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1143522