Documenti fondamentali
ENAH03A01953
Enamine
2-bromo-1,3-diethyl-5-methylbenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.14
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-1,3-diethyl-5-methylbenzene
Inchi Code
1S/C11H15Br/c1-4-9-6-8(3)7-10(5-2)11(9)12/h6-7H,4-5H2,1-3H3
InChI
QWIITRRSNVBPDK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303389
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)