ENAH03A01911
Enamine
(2-fluoro-3-nitrophenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
(2-fluoro-3-nitrophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClFNO4S/c8-15(13,14)4-5-2-1-3-6(7(5)9)10(11)12/h1-3H,4H2
InChI
JVZQNNPQUDLNBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-293043
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-293043
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)