Documenti fondamentali
ENAH039FE810
Enamine
5-amino-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.17
Numero MDL:
Iupac Name
5-amino-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c8-7-5(4-11)3-9-10(7)6-1-2-6/h3-4,6H,1-2,8H2
InChI
GVLZXZDLQLCPDS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1068133
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1068133
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)