Documenti fondamentali
ENAH039FE7FD
Enamine
2-chloro-4-[(4-methylphenyl)sulfanyl]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.72
Numero MDL:
Punto di fusione
80-81
Iupac Name
2-chloro-4-[(4-methylphenyl)sulfanyl]pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)15-10-6-7-13-11(12)14-10/h2-7H,1H3
InChI
ZYJUNIRXYPMKRJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072119
Melting Point
80-81
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072119
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)