Key Documents
ENAH039FE37C
Enamine
2,6-dichloro-4-nitrobenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.03
Numero MDL:
Punto di fusione
191-194
Iupac Name
2,6-dichloro-4-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C7H4Cl2N2O3/c8-4-1-3(11(13)14)2-5(9)6(4)7(10)12/h1-2H,(H2,10,12)
InChI
HGFAPLDTHADLBZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1068074
Melting Point
191-194
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1068074