Documenti fondamentali
ENAH039FDB07
Enamine
3-aminopyrrolidine-3-carboxylic acid dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.07
Numero MDL:
Iupac Name
3-aminopyrrolidine-3-carboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O2.2ClH/c6-5(4(8)9)1-2-7-3-5;;/h7H,1-3,6H2,(H,8,9);2*1H
InChI
QSEXWEVETNRNPY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187134
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187134
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)