Documenti fondamentali
ENAH039FD9EF
Enamine
2-amino-4-phenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.21
Numero MDL:
Punto di fusione
172-174
Iupac Name
2-amino-4-phenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3/c12-6-9-10(7-14-11(9)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7,14H,13H2
InChI
XYEJDFIDVKWWTR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127451
Melting Point
172-174
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127451