Documenti fondamentali
ENAH0385A1BE
Enamine
5-ethynyl-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.11
Numero MDL:
Punto di fusione
76-77
Iupac Name
5-ethynyl-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C5H5N3/c1-3-5-6-4-7-8(5)2/h1,4H,2H3
InChI
UVJMGPFHMYNHBV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-787686
Melting Point
76-77
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-787686
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)