Documenti fondamentali
ENAH0385883F
Enamine
2-(1-benzothiophen-5-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.24
Numero MDL:
Punto di fusione
137-138
Iupac Name
1-benzothien-5-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C10H8O2S/c11-10(12)6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-13-9/h1-5H,6H2,(H,11,12)
InChI
HOVPXJOSTYXDCM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-782000
Melting Point
137-138
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-782000
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)