Documenti fondamentali
ENAH03857C9A
Enamine
(1S)-1-(2-methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero MDL:
Iupac Name
(1S)-1-(2-methyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-7-5-10-6-9(8(2)12)3-4-11(10)13-7/h3-4,6-8,12H,5H2,1-2H3/t7?,8-/m0/s1
InChI
AWTLQROWORGMKX-MQWKRIRWSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-766843
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-766843
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)