Documenti fondamentali
ENAH0385690A
Enamine
rac-(1R,2S)-2-(4-fluorophenyl)cyclohexan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.25
Numero MDL:
Iupac Name
(1R,2S)-2-(4-fluorophenyl)cyclohexan-1-ol
Inchi Code
1S/C12H15FO/c13-10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)14/h5-8,11-12,14H,1-4H2/t11-,12+/m0/s1
InChI
WOONSTDBFNVLTK-NWDGAFQWSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761600
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761600
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)