Documenti fondamentali
ENAH03856866
Enamine
3-cyclopropyl-3-methylmorpholine
Scegli un formato
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
5 G
3.222,20 €
10 G
4.758,80 €
SKU del venditore: EN300-746893-100MG
423,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
5 G
3.222,20 €
10 G
4.758,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-746893-100MG
423,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyclopropyl-3-methylmorpholine
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-8(7-2-3-7)6-10-5-4-9-8/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI
JYWQUNJJKAOYAR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746893
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)