ENAH038564DA
Enamine
5-bromo-6-(trifluoromethoxy)pyridin-2-amine
About This Item
Iupac Name
5-bromo-6-(trifluoromethoxy)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H4BrF3N2O/c7-3-1-2-4(11)12-5(3)13-6(8,9)10/h1-2H,(H2,11,12)
InChI
IUBVIIHJCPSWEI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-726549
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-726549
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)