Documenti fondamentali
ENAH0385641E
Enamine
5-formyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.13
Numero MDL:
Iupac Name
5-formyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3O/c1-9-5(4-10)3-8-6(9)2-7/h3-4H,1H3
InChI
MJSCHMRRKXGSPD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719431
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719431
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)