Documenti fondamentali
ENAH03856293
Enamine
(1R)-4-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.65
Numero MDL:
Iupac Name
(R)-4-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2O2.ClH/c10-8-5-4-7-6(8)2-1-3-9(7)11(12)13;/h1-3,8H,4-5,10H2;1H/t8-;/m1./s1
InChI
JBYSMCZEHIXIMB-DDWIOCJRSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741824
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741824
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)