Documenti fondamentali
ENA964501174
Enamine
3-bromo-5H,6H,7H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.03
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole
Inchi Code
1S/C5H6BrN3/c6-5-8-7-4-2-1-3-9(4)5/h1-3H2
InChI
BTPCIRMLTUIDND-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-733273
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-733273
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)