Documenti fondamentali
ENA964497934
Enamine
methyl 1-aminoisoquinoline-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.21
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 1-aminoisoquinoline-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-15-11(14)9-6-13-10(12)8-5-3-2-4-7(8)9/h2-6H,1H3,(H2,12,13)
InChI
MOBWULGPNXZOIT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-731022
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-731022
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)