ENA964495257
Enamine
4-bromothiophene-3-sulfonyl fluoride
About This Item
Iupac Name
4-bromothiophene-3-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C4H2BrFO2S2/c5-3-1-9-2-4(3)10(6,7)8/h1-2H
InChI
FDFYAGBUDSGPDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-728542
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-728542
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)