Documenti fondamentali
ENA964494094
Enamine
2-(chloromethyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.64
Numero MDL:
Punto di fusione
68-70
Iupac Name
2-(chloromethyl)benzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H6ClFO2S/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11/h1-4H,5H2
InChI
ZQQKQFYORDSUMQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-728137
Melting Point
68-70
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-728137
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)