Documenti fondamentali
ENA964480783
Enamine
N-(3-cyanophenyl)morpholine-4-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.25
Numero MDL:
Iupac Name
N-(3-cyanophenyl)-4-morpholinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H13N3O2/c13-9-10-2-1-3-11(8-10)14-12(16)15-4-6-17-7-5-15/h1-3,8H,4-7H2,(H,14,16)
InChI
NIECCXDDCDXDCH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716441
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716441
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)