ENA964472254
Enamine
2-methyl-1-oxo-1H,2H,3H,4H,9H-pyrido[3,4-b]indole-6-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-methyl-1-oxo-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carboline-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H12N2O3/c1-15-5-4-8-9-6-7(13(17)18)2-3-10(9)14-11(8)12(15)16/h2-3,6,14H,4-5H2,1H3,(H,17,18)
InChI
IRKOTZQGJJYXIW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704013
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)