Documenti fondamentali
ENA964469108
Enamine
7-methyl-1H,4H,5H,6H,7H,8H-pyrazolo[4,3-c]azepine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.13
Numero MDL:
Iupac Name
7-methyl-1,4,5,6,7,8-hexahydropyrazolo[4,3-c]azepine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.2ClH/c1-6-2-8-7(4-9-3-6)5-10-11-8;;/h5-6,9H,2-4H2,1H3,(H,10,11);2*1H
InChI
NEKUZZDBUWVHHY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395656
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395656
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)