Documenti fondamentali
ENA964468484
Enamine
[(3R)-3-methyloxolan-3-yl]methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero MDL:
Iupac Name
[(3R)-3-methyltetrahydro-3-furanyl]methanol
Inchi Code
1S/C6H12O2/c1-6(4-7)2-3-8-5-6/h7H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI
PEUKZUNHDBBJQH-ZCFIWIBFSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396447
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396447
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)