Documenti fondamentali
ENA947425439
Enamine
(6-bromo-5-methylpyridin-3-yl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.07
Numero MDL:
Iupac Name
(6-bromo-5-methyl-3-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-5-2-6(3-9)4-10-7(5)8/h2,4H,3,9H2,1H3
InChI
ZHEUZZIEFCEYNK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-696018
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-696018
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)