Documenti fondamentali
ENA947422331
Enamine
2-(2-methylpropyl)butanedioic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.2
Numero MDL:
Punto di fusione
107-108
Iupac Name
2-isobutylsuccinic acid
Inchi Code
1S/C8H14O4/c1-5(2)3-6(8(11)12)4-7(9)10/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)
InChI
PIYZBBVETVKTQT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-702483
Melting Point
107-108
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-702483
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)