ENA947418693
Enamine
1-methylcyclobutane-1-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
1-methylcyclobutane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H11NO2S/c1-5(3-2-4-5)9(6,7)8/h2-4H2,1H3,(H2,6,7,8)
InChI
JQAUAUDMYXVBDD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701348
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701348
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)