Documenti fondamentali
ENA947417391
Enamine
lithium(1+) ion 2-(hydroxymethyl)pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.07
Numero MDL:
Iupac Name
lithium 2-(hydroxymethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C7H7NO3.Li/c9-4-6-5(7(10)11)2-1-3-8-6;/h1-3,9H,4H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI
NCKGMLLGAPKZAQ-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697548
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697548
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)