Documenti fondamentali
ENA947417053
Enamine
2-[2,2,3,3-tetrafluoro-1-(hydroxymethyl)cyclobutyl]ethan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.15
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2,2,3,3-tetrafluoro-1-(hydroxymethyl)cyclobutyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H10F4O2/c8-6(9)3-5(4-13,1-2-12)7(6,10)11/h12-13H,1-4H2
InChI
NYMHWWFIHCSQFE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-640692
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-640692
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)