Documenti fondamentali
ENA947410392
Enamine
tert-butyl 6-oxopiperidine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-oxopiperidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)7-4-5-8(12)11-6-7/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI
ZWISLQIQFQJVGB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396797
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396797
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)