Documenti fondamentali
ENA947409924
Enamine
1-[2-(1-benzothiophen-4-yl)-1-benzothiophen-4-yl]piperazine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
423.43
Numero MDL:
Iupac Name
1-([2,4'-bibenzo[b]thiophen]-4-yl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C20H18N2S2.2ClH/c1-3-14(15-7-12-23-18(15)5-1)20-13-16-17(4-2-6-19(16)24-20)22-10-8-21-9-11-22;;/h1-7,12-13,21H,8-11H2;2*1H
InChI
XLMDVZJGHNLITM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396886
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396886
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)