Documenti fondamentali
ENA947408777
Enamine
8-methanesulfonyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.26
Numero MDL:
Iupac Name
(1R,5S)-8-(methylsulfonyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Inchi Code
1S/C8H13NO3S/c1-13(11,12)9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI
NIHTWNYVIFCTAN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395740
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395740
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)