Documenti fondamentali
ENA947408449
Enamine
N-(piperidin-4-yl)propanamide dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.15
Numero MDL:
Iupac Name
N-(piperidin-4-yl)propionamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.2ClH/c1-2-8(11)10-7-3-5-9-6-4-7;;/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11);2*1H
InChI
MAFORPJQDOABQT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396032
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396032
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)