ENA947407851
Enamine
3-bromo-5-methyladamantane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.17
Punto di fusione
128-133
Iupac Name
3-bromo-5-methyl-1-adamantanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H17BrO2/c1-10-2-8-3-11(5-10,9(14)15)7-12(13,4-8)6-10/h8H,2-7H2,1H3,(H,14,15)
InChI
AQYMJKFAOHCXOD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392843
Melting Point
128-133
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392843
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)