Documenti fondamentali
ENA947406588
Enamine
1-(3,5-dimethylphenyl)ethane-1,2-diol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.22
Numero MDL:
Punto di fusione
44-48
Iupac Name
1-(3,5-dimethylphenyl)ethane-1,2-diol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-7-3-8(2)5-9(4-7)10(12)6-11/h3-5,10-12H,6H2,1-2H3
InChI
ADLFAFRZFUHITB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679364
Melting Point
44-48
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679364