Documenti fondamentali
ENA947394827
Enamine
1-(4-bromophenyl)ethane-1-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.14
Numero MDL:
Punto di fusione
134-135
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)ethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2S/c1-6(13(10,11)12)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,1H3,(H2,10,11,12)
InChI
HAZQIKILQBZNGG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200519
Melting Point
134-135
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200519
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)