Documenti fondamentali
ENA947393674
Enamine
(2-cyclopropoxyethyl)(methyl)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.18
Numero MDL:
Iupac Name
2-cyclopropoxy-N-methylethan-1-amine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-7-4-5-8-6-2-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI
ZMIQVKPNVDZSAI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395384
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)