Documenti fondamentali
ENA947393129
Enamine
3-(2-fluorophenoxy)aniline hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.68
Numero MDL:
Iupac Name
3-(2-fluorophenoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10FNO.ClH/c13-11-6-1-2-7-12(11)15-10-5-3-4-9(14)8-10;/h1-8H,14H2;1H
InChI
GDFZEFWWCGXSJL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-391780
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-391780
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)