Documenti fondamentali
ENA947392275
Enamine
2-(4-methyl-1,2-oxazol-3-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.13
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-methylisoxazol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO3/c1-4-3-10-7-5(4)2-6(8)9/h3H,2H2,1H3,(H,8,9)
InChI
VHJFFOFGFBUERY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379021
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379021
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)