Documenti fondamentali
ENA947392109
Enamine
(2S)-2-(4-phenylphenoxy)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.27
Numero MDL:
Punto di fusione
138-139
Iupac Name
(S)-2-([1,1'-biphenyl]-4-yloxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-11(15(16)17)18-14-9-7-13(8-10-14)12-5-3-2-4-6-12/h2-11H,1H3,(H,16,17)/t11-/m0/s1
InChI
FUPGQEMJIGUBGO-NSHDSACASA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206046
Melting Point
138-139
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206046
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)