ENA947388968
Enamine
rac-N-[(1R,3S)-3-[(hydrazinecarbonyl)methyl]cyclopentyl]acetamide
About This Item
Iupac Name
N-((1R,3S)-3-(2-hydrazineyl-2-oxoethyl)cyclopentyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H17N3O2/c1-6(13)11-8-3-2-7(4-8)5-9(14)12-10/h7-8H,2-5,10H2,1H3,(H,11,13)(H,12,14)/t7-,8+/m0/s1
InChI
AQUOWJFEECDGTM-JGVFFNPUSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624149
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624149
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)