ENA947388204
Enamine
methyl 2-nitropropanoate
About This Item
Iupac Name
methyl 2-nitropropanoate
Inchi Code
1S/C4H7NO4/c1-3(5(7)8)4(6)9-2/h3H,1-2H3
InChI
UHXOPEVCNMQIAA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208460
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208460
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)