Documenti fondamentali
ENA947387682
Enamine
[(2,4-dimethylphenyl)methyl](methyl)amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.7
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2,4-dimethylphenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N.ClH/c1-8-4-5-10(7-11-3)9(2)6-8;/h4-6,11H,7H2,1-3H3;1H
InChI
MLVGJAAQNDSTPY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30274
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30274
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)