ENA947385509
Enamine
2-chloro-N-cyclohexyl-N-methylpropanamide
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-cyclohexyl-N-methylpropanamide
Inchi Code
1S/C10H18ClNO/c1-8(11)10(13)12(2)9-6-4-3-5-7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI
VXOMDVJGNBUFAL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05751
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05751
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)