ENA946842310
Enamine
rac-[(1R,5S)-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-1-yl]methanamine
About This Item
Iupac Name
((1S,5R)-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-1-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H11NO/c7-3-6-1-5(6)2-8-4-6/h5H,1-4,7H2/t5-,6-/m0/s1
InChI
GFWCRAOJLDHNKN-WDSKDSINSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384690
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384690
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)