Documenti fondamentali
ENA946832347
Enamine
1-(propan-2-yloxy)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.2
Numero MDL:
Iupac Name
1-isopropoxycyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-6(2)11-8(7(9)10)4-3-5-8/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI
DWJSFQKWPSTEJW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366542
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366542
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)