Documenti fondamentali
ENA946832334
Enamine
methyl 4-bromo-5-iodothiophene-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.97
Numero MDL:
Punto di fusione
85-90
Iupac Name
methyl 4-bromo-5-iodo-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H4BrIO2S/c1-10-6(9)3-2-11-5(8)4(3)7/h2H,1H3
InChI
HHYCJGXXVFIGRS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366509
Melting Point
85-90
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366509
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)